Läs mer
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16339407 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16339407 1 mL
1 options
Produktkod. 16339407 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2,6,10,14-Tetramethylpentadecane1921-70-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Förpackning 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 1921-70-6, 75-09-2
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C19H40
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-namn 2,6,10,14-tetramethylpentadecane
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 268.529
PubChem CID 15979
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:53181
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6,10,14-Tetramethylpentadecane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Product intended for laboratory use only