Läs mer
2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatriene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6,10-Trimethyl-2,6,10-dodecatriene |
| CAS | 7681-88-1 |
| Molekylformel | C15 H26 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H26/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,7-8,10-11H2,1-5H3/b14-6+,15-12+ |
| LEDER | C\C=C(/C)\CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| IUPAC-namn | (6E,10E)-2,6,10-trimethyldodeca-2,6,10-triene |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.367 |
| Formel vikt | 206.203 |