missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, Mikromol
Beskrivning
2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| CAS | 910297-59-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[(6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 Cl N7 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Thiazolecarboxamide, 2-[[6-[(2-aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-[[6-[(2-Aminoethyl)amino]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClN7OS/c1-10-4-3-5-12(19)16(10)26-17(27)13-9-22-18(28-13)25-15-8-14(21-7-6-20)23-11(2)24-15/h3-5,8-9H,6-7,20H2,1-2H3,(H,26,27)(H2,21,22,23,24,25) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(Nc3cc(NCCN)nc(C)n3)s2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?