missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-4-ol-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-4-ol-1-one |
| CAS | 19620-37-2 |
| Molekylformel | C9H14O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1,3-Trimethyl-5-hydroxy-3-cyclohexen-2-one, 2,6,6-Trimethyl-4-hydroxycyclohex-2-en-1-one, 4-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4,7,10H,5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC(O)CC(C)(C)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.21 |
| Formel vikt | 154.0994 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?