Läs mer
2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dien-1-ylkarbonitril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-ylcarbonitrile |
| CAS | 72152-84-2 |
| Molekylformel | C10 H13 N |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=C(C#N)C(C)(C)CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2,6,6-trimetylcyklohexa-1,3-dien-1-karbonitril |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vikt | 147.1048 |