Läs mer
2,6,8-Trimethylnon-5-en-4-one (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6,8-Trimethylnon-5-en-4-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O/c1-9(2)6-11(5)8-12(13)7-10(3)4/h8-10H,6-7H2,1-5H3/b11-8+ |
| Formel vikt | 182.1671 |
| Procent renhet | >95% |