Läs mer
2-[6-(Acetylphenylamino)-1,3,5-hexatrienyl]-1,1-dimethyl-3-sulfobutyl-1H-benz[e]indolium Inner Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[6-(Acetylphenylamino)-1,3,5-hexatrienyl]-1,1-dimethyl-3-sulfobutyl-1H-benz[e]indolium Inner Salt |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H34N2O4S/c1-25(35)33(27-16-7-6-8-17-27)22-12-5-4-9-19-30-32(2,3)31-28-18-11-10-15-26(28)20-21-29(31)34(30)23-13-14-24-39(36,37)38/h4-12,15-22H,13-14,23-24H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 542.2239 |