missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-[[6-Amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl]oxy]-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-((6-Amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl)oxy)-ethanol |
| CAS | 2211059-05-9 |
| Molekylformel | C12H12BrN3O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Ethanol, 2-[[6-amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl]oxy]- (ACI), 2-[[6-Amino-5-(4-bromophenyl)-4-pyrimidinyl]oxy]ethanol (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12BrN3O2/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-11(14)15-7-16-12(10)18-6-5-17/h1-4,7,17H,5-6H2,(H2,14,15,16) |
| LEDER | Nc1ncnc(OCCO)c1c2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 2-[6-amino-5-(4-bromophenyl)pyrimidin-4-yl]oxyethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.15 |
| Formel vikt | 309.0113 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?