missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester 3,4-Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester 3,4-Diacetate |
| CAS | 57690-62-7 |
| Molekylformel | C11H14O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,6-Anhydro-5-deoxy-D-lyxo-hex-5-enonic Acid Methyl Ester Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O7/c1-6(12)17-8-4-5-16-10(11(14)15-3)9(8)18-7(2)13/h4-5,8-10H,1-3H3/t8-,9+,10+/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC-namn | methyl (2S,3S,4R)-3,4-diacetyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 258.22 |
| Formel vikt | 258.074 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?