missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Mikromol™
Beskrivning
2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| CAS | 1988-11-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H16 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,6-Bis(1-methylethyl)benzene-1,4-dione, Propofol Imp. J (EP), Propofol USP Related Compound B, Propofol USP RC B, Propofol Related Compound B, Propofol Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3 |
| LEDER | CC(C)C1=CC(=O)C=C(C(C)C)C1=O |
| IUPAC-namn | 2,6-di(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?