Läs mer
2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine), Mikromol™
Beskrivning
2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| CAS | 5980-31-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole (Hexedine) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C22 H45 N3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Hexetidine Imp. C (EP), 2,6-Bis(2-ethylhexyl)-7a-methylhexahydro-1H-imidazo[1,5-c]imidazole, Hexedine, Hexetidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45N3/c1-6-10-12-20(8-3)14-23-16-22(5)17-24(19-25(22)18-23)15-21(9-4)13-11-7-2/h20-21H,6-19H2,1-5H3 |
| LEDER | CCCCC(CC)CN1CN2CN(CC(CC)CCCC)CC2(C)C1 |
| IUPAC-namn | 2,6-bis(2-ethylhexyl)-7a-methyl-1,3,5,7-tetrahydroimidazo[1,5-c]imidazole |
| Visa mer |