Läs mer
2,6-Bis(hydroxymetyl)-p-kresol, teknik. 90 %
Produktkod. 11493607
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493607 25 g 25g
11403617 100 g 100g
11413617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17369.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 91-04-3 | C9H12O3 | 168,192 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-04-3
Molekylformel C9H12O3
Molekylvikt (g/mol) 168.192
MDL-nummer MFCD00004619
InChI-nyckel KUMMBDBTERQYCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis hydroxymethyl-4-methylphenol, 2,6-bis hydroxymethyl-p-cresol, 2,6-dimethylol-p-cresol, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene dimethanol, 2,6-dimethylol-4-methylphenol, 2,6-di hydroxymethyl-p-cresol, 1,3-benzenedimethanol, 2-hydroxy-5-methyl, 2-hydroxy-5-methyl-1,3-benzenedimethanol, 3,5-bis hydroxymethyl-p-cresol, alpha1,alpha,2-trihydroxymesitylene
PubChem CID 7039
IUPAC-namn 2,6-bis(hydroximetyl)-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)CO)O)CO
Specifica
Kemiskt namn eller material 2,6-Bis(hydroxymethyl)-p-cresol
Smältpunkt 119 °C till 126 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1240237
Formel vikt 168.19
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.