Learn More
2,6-bis(p-tolyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11451357
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11451357 1 g 1g
11461357 5 g 5g
11471357 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11451357 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24894.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14435-88-2 | C19H17N | 259.352 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14435-88-2
Molekylformel C19H17N
Molekylvikt (g/mol) 259.352
MDL-nummer MFCD00006282
InChI-nyckel BLRYHCTZTSRBNB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84435
IUPAC-namn 2,6-bis(4-metylfenyl)pyridin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Smältpunkt 164°C to 166°C
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-bis p-tolyl pyridine, 2,6-di 4-methylphenyl pyridine, 2,6-di-p-tolylpyridine, 2,6-bis 4-methylphenyl pyridine, 2,6 di-p-tolylpyridine, 2,6-di-p-tolyl-pyridine, pyridine,2,6-di-p-tolyl, pyridine, 2,6-di-p-tolyl, 2,6-di-4-methylphenyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 4-methylphenyl
Formel vikt 259.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.