Läs mer
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 11304326
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304326 250 mg 250mg
11384316 1 g 1g
11394316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19952.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 681812-07-7 | C8H5BF6O2 | 257.926 g/mol
2,6-bis(trifluormetyl)bensenboronsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-bis(trifluormetyl)bensenboronsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 681812-07-7
Molekylformel C8H5BF6O2
Molekylvikt (g/mol) 257.926
MDL-nummer MFCD04039321
InChI-nyckel WAMPGNNEOZGBHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl phenyl boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenylboronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2,6-ditrifluoromethylphenyl boronic acid, boronic acid, 2,6-bis trifluoromethyl phenyl, acmc-1b92w, ablock ab-13-3574, 2,6-bis-trifluoromethyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2783239
IUPAC-namn [2,6-bis(trifluormetyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt ∼150°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 257.93
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.