Läs mer
2,6-Bis(trifluormetyl)bensoesyra, 98 %
Produktkod. 11474477
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474477 5 g 5g
11464477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20486.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
CAS: 24821-22-5 | C9H4F6O2 | 258,119 g/mol
2,6-bis(trifluormetyl)bensoesyra används som en organisk mellanprodukt vid syntes. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och organisk mellanprodukt i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-bis(trifluormetyl)bensoesyra används som en organisk intermediär vid syntes. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och organisk mellanprodukt i kemisk syntes.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24821-22-5
Molekylformel C9H4F6O2
Molekylvikt (g/mol) 258.119
MDL-nummer MFCD00000376
InChI-nyckel XZNLSDPNMNWCRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl, 2,6-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,6-di trifluoromethyl benzoic acid, 2,6-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, 2,6-bis trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4988, acmc-1co7v, rarechem al bo 0513, timtec-bb sbb000962
PubChem CID 90618
IUPAC-namn 2,6-bis(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)C(=O)O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 136 °C till 140 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 5 g
Beilstein 2057459
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 258.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.