Läs mer
2,6-Bis(trifluormetyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 11398746
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398746 250 mg 250mg
11388746 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19446.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 455-00-5 | C7H3F6N | 215,098 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-00-5
Molekylformel C7H3F6N
Molekylvikt (g/mol) 215.098
MDL-nummer MFCD00236675
InChI-nyckel YPDVFTXBESQIPJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 589864
IUPAC-namn 2,6-bis(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=NC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Kokpunkt 82 °C (18 mmHg)
Flampunkt 67 °C (153 °F)
Kvantitet 250 mg
Beilstein 188806
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl-pyridine, pubchem7696, acmc-209k2t, pyridine,2,6-bis trifluoromethyl, pyridine, 2,6-bis trifluoromethyl
Formel vikt 215.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.