Läs mer
2,6-di-tert-Butyl-4-(1-hydroxyethyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-di-tert-Butyl-4-(1-hydroxyethyl)phenol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-10(17)11-8-12(15(2,3)4)14(18)13(9-11)16(5,6)7/h8-10,17-18H,1-7H3 |
| Formel vikt | 250.1933 |