missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-di-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-di-tert-Butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol |
| CAS | 3673-68-5 |
| Molekylformel | C16H26O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-9-11(7-8-17)10-13(14(12)18)16(4,5)6/h9-10,17-18H,7-8H2,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(CCO)cc(c1O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2,6-ditert-butyl-4-(2-hydroxyethyl)phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.38 |
| Formel vikt | 250.1933 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?