Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-ethylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-4 ethylphenol |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O/c1-8-11-9-12(15(2,3)4)14(17)13(10-11)16(5,6)7/h9-10,17H,8H2,1-7H3 |
| Formel vikt | 234.1984 |