Läs mer
2,6-Di(tert-butyl)-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadien-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di(tert-butyl)-4-hydroxy-4-methyl-2,5-cyclohexadien-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O2/c1-13(2,3)10-8-15(7,17)9-11(12(10)16)14(4,5)6/h8-9,17H,1-7H3 |
| Formel vikt | 236.1776 |
| Procent renhet | >95% |