Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97%
Produktkod. 10339250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10339250
Brand: Thermo Scientific Acros 294161000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 489-01-0 | C15H24O2 | 236.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 489-01-0
Molekylformel C15H24O2
Molekylvikt (g/mol) 236.35
MDL-nummer MFCD00008824
InChI-nyckel SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, topanol 354, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, unii-616072tmxy, ccris 5219, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxy, chembl98253
PubChem CID 10269
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103°C to 106°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Fieser 16,110; 16,58
Löslighetsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vikt 236.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.