Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-metoxyfenol, 97 %
Produktkod. 10741911 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10741911 25 g Glasflaska 25g
10339250 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10741911 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 294160250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 489-01-0 | C15H24O2 | 236,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 489-01-0
Molekylformel C15H24O2
Molekylvikt (g/mol) 236.35
MDL-nummer MFCD00008824
InChI-nyckel SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, topanol 354, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, unii-616072tmxy, ccris 5219, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, phenol, 2,6-di-tert-butyl-4-methoxy, chembl98253
PubChem CID 10269
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metoxifenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103 °C till 106 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Fieser 16,110; 16,58
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig
Formel vikt 236.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.