Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, TRC
Produktkod. 30136067
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136067 50 mg
17968439 10 mg
17987609 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30136067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42948850MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86819-59-2
Molekylformel C15 D3 H21 O
Molekylvikt (g/mol) 223.369
Synonym Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(methyl-d3)- (9CI), p-Cres-α,α,α-d3-ol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI), 2,6-Di-tert-butyl-4-[α,α,α-2H3]methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-trideuteriomethyl-phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol, Butylhydroxytoluene-d3, Butylhydroxytoluene-D3 (4-methyl-D3)
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-(trideuteriomethyl)phenol
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-d3-phenol
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i1D3
Formel vikt 223.202