Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol, 99,8 %
Produktkod. p-102830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10378590 50 g Plastflaska -
10296460 250 g Plastflaska -
13286309 1 kg Plastflaska 1kg
13206319 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10378590 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 219830500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-37-0
Molekylformel C15H24O
Molekylvikt (g/mol) 220.35
MDL-nummer MFCD00011644
InChI-nyckel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Namnnotering p.a.
CAS Min % 99.75
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69.0°C to 71.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 265.0°C
Flampunkt 127°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.8% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Kvantitet 50 g
Beilstein 06,III,2073
Fieser 15,113
Merck Index 15,155
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in toluene,soluble in methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,methyl ethyl ketone,petroleum ether,,cellowolve and most other hydrocarbon solvents
Viskositet 3.47 mm2/s (0°C)
Formel vikt 220.35
Procent renhet 99.8%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.