Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 99%
Beskrivning
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol används som en antioxidant för kosmetika, vitaminer, läkemedel, gummi, oljor och fetter. Det används som bränsletillsats i petroleumindustrin och används även i hydraulvätskor, turbin- och växellådsoljor och jetbränslen. Det fungerar som en stabilisator i dietyleter, tetrahydrofuran och andra laboratoriekemikalier för att förhindra peroxidbildning. Det är effektivt involverat som en polymerisationshämmare i processen för oxidation av allylalkohol till glycerin. Det används vid syntes av organoaluminiumföreningar, metylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylfenoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol används som en antioxidant för kosmetika, vitaminer, läkemedel, gummi, oljor och fetter. Det används som bränsletillsats i petroleumindustrin och används även i hydraulvätskor, turbin- och växellådsoljor och jetbränslen. Det fungerar som en stabilisator i dietyleter, tetrahydrofuran och andra laboratoriekemikalier för att förhindra peroxidbildning. Det är effektivt involverat som en polymerisationshämmare i processen för oxidation av allylalkohol till glycerin. Det används vid syntes av organoaluminiumföreningar, metylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylfenoxid.
Löslighet
Löslig i metanol, toluen, isopropanol, metyletylketon, aceton, bensen, petroleumeter och etanol. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, baser, mässing, koppar och kopparlegeringar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol |
| Smältpunkt | 69°C to 72°C |
| Densitet | 1.048 |
| Kokpunkt | 264°C to 265°C |
| Flampunkt | 127°C (260°F) |
| Odör | Mild |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1911640 |
| Merck Index | 14,1548 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P391-Samla upp spill.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.