Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol, 99 %
Produktkod. 11482888
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11482888 250 g 250g
11472888 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11482888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16863.30
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220,356 g/mol
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol används som en antioxidant för kosmetika, vitaminer, läkemedel, gummi, oljor och fetter. Det används som bränsletillsats i petroleumindustrin och används även i hydraulvätskor, turbin- och växellådsoljor och jetbränslen. Det fungerar som en stabilisator i dietyleter, tetrahydrofuran och andra laboratoriekemikalier för att förhindra peroxidbildning. Det är effektivt involverat som en polymerisationshämmare i processen för oxidation av allylalkohol till glycerin. Det används vid syntes av organoaluminiumföreningar, metylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylfenoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol används som en antioxidant för kosmetika, vitaminer, läkemedel, gummi, oljor och fetter. Det används som bränsletillsats i petroleumindustrin och används även i hydraulvätskor, turbin- och växellådsoljor och jetbränslen. Det fungerar som en stabilisator i dietyleter, tetrahydrofuran och andra laboratoriekemikalier för att förhindra peroxidbildning. Det är effektivt involverat som en polymerisationshämmare i processen för oxidation av allylalkohol till glycerin. Det används vid syntes av organoaluminiumföreningar, metylaluminium-bis(2,6-di-tert-butyl-4-alkylfenoxid.
Löslighet
Löslig i metanol, toluen, isopropanol, metyletylketon, aceton, bensen, petroleumeter och etanol. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr och välventilerad plats. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, baser, mässing, koppar och kopparlegeringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-37-0
Molekylformel C15H24O
Molekylvikt (g/mol) 220.356
MDL-nummer MFCD00011644
InChI-nyckel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Smältpunkt 69 °C till 72 °C
Densitet 1.048
Kokpunkt 264 °C till 265 °C
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Odör Mild
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1911640
Merck Index 14,1548
Löslighetsinformation Löslig i metanol, toluen, isopropanol, metyletylketon, aceton, bensen, petroleumeter och etanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 220.36
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.