Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-metylfenol, 99 %
Produktkod. 10274420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274420 250 g Plastflaska 250g
10090730 1 kg Plastflaska 1kg
10753904 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10274420 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112992500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-37-0 | C15H24O | 220,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-37-0
Molekylformel C15H24O
Molekylvikt (g/mol) 220.35
MDL-nummer MFCD00011644
InChI-nyckel NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol, butylated hydroxytoluene, butylhydroxytoluene, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-di-t-butyl-4-methylphenol, ionol, dbpc, dibunol, stavox, bht
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 69,0 °C till 71,0 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 265,0 °C
Flampunkt 127 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel [(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Kvantitet 250 g
Beilstein 06, III, 2073
Fieser 15,113
Merck Index 15, 1550
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: fritt lösliga i toluen, lösliga i metanol, etanol, isopropanol, aceton, bensen, metyletylketon, petroleumeter, cellowolve och de flesta andra kolvätelösningsmedel
Viskositet 3,47 mm2/s (0 °C)
Formel vikt 220.35
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.