missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol D21, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butylhydroxytoluene-d21 |
| CAS | 64502-99-4 |
| Molekylformel | C15 2H21 H3 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phen-3,5-d2-ol-d, 2,6-bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-methyl- (9CI), Butylhydroxytoluene-d21, d21-2,6-di(tert-butyl)-4-methylphenol, BHT-d21 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD |
| LEDER | [2H]Oc1c(c([2H])c(C)c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,5-dideuterio-3-deuteriooxy-2,4-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-methylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.48 |
| Formel vikt | 241.3145 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?