Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-d24, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-d24 |
| CAS | 1219805-92-1 |
| Molekylformel | C15 2H24 O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol D24, Phen-3,5-d2-ol-d, 2,6-bis[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]-4-(methyl-d3)-, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-d24 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16 H,1-7H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8 D,9 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c(c([2 H])c(c([2 H])c1C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,5-dideuterio-3-deuteriooxy-2,4-bis[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.5 |
| Formel vikt | 244.3334 g/mol |
| Visa mer |