Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin, 97 %
Beskrivning
2,6-di-tert-butyl-4-metylpyridin används för generering av enoltriflater från ketoner med användning av trifluormetansulfonsyraanhydrid. Det används också vid syntes av 1,2-dihydro-2-silanaftalenderivat, som bas i PtCl4-katalyserade cykliseringsreaktioner av homopropargylazidderivat och i diastereoselektiv syntes avβ -tiomannopyranosider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,6-di-tert-butyl-4-metylpyridin används för generering av enoltriflater från ketoner med användning av trifluormetansulfonsyraanhydrid. Det används också vid syntes av 1,2-dihydro-2-silanaftalenderivat, som bas i PtCl4-katalyserade cykliseringsreaktioner av homopropargylazidderivat och i diastereoselektiv syntes avβ -tiomannopyranosider.
Löslighet
Svårlöslig i vatten. Löslig i etanol, ättiksyra och dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft och ljus.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine |
| Smältpunkt | 30 °C till 35 °C |
| Kokpunkt | 232 °C till 234 °C |
| Flampunkt | 83 °C (181 °F) |
| Brytningsindex | 1.4765 |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 130503 |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Löslighetsinformation | Sparsamt löslig i vatten. Löslig i etanol, ättiksyra och dietyleter. |
| IUPAC-namn | 2,6-ditert-butyl-4-metylpyridin |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.