Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-metylpyridin, TRC
Produktkod. 30333134
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30333134 5 g
1 options
Produktkod. 30333134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6991505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-Butyl-4-methylpyridine
CAS 38222-83-2
Molekylformel C14H23N
Kvantitet 5 g
Synonym 2,6-di-tert-Butyl-4-picoline, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylpyridine, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylpyridine, DTBMP, NSC 175792
InChI formel InChI=1S/C14H23N/c1-10-8-11(13(2,3)4)15-12(9-10)14(5,6)7/h8-9H,1-7H3
LEDER Cc1cc(nc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,6-dicert-butyl-4-metylpyridin
Molekylvikt (g/mol) 205.34
Formel vikt 205.183