missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-4-nitrophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-4-nitrophenol |
| CAS | 728-40-5 |
| Molekylformel | C14 H21 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,6-bis(1,1-Dimethylethyl)-4-nitrophenol, 4-Nitro-2,6-bis-(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Nitro-2,6-di-tert-butylphenol, BAY 28589, Bayer 28589, NSC 81682 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO3/c1-13(2,3)10-7-9(15(17)18)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8,16H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)c1cc(cc(c1O)C(C)(C)C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,6-ditert-butyl-4-nitrophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.32 |
| Formel vikt | 251.1521 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?