Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 98+%
Produktkod. 11484414
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484414 5 g 5g
11494414 25 g 25g
11404424 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484414 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13091.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 719-22-2 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
2,6-di-tert-butyl-1,4-bensokinon användes som en antioxidant för att studera elimineringshastigheten för mikroföroreningar från storm- och avloppsvatten. Det användes också som en metabolit av butylerad hydroxitoluen. Det används som behandlingsmedel för att förbättra grobarhet och växthälsa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-di-tert-butyl-1,4-bensokinon användes som en antioxidant för att studera elimineringshastigheten för mikroföroreningar från storm- och avloppsvatten. Det användes också som en metabolit av butylerad hydroxitoluen. Det används som behandlingsmedel för att förbättra grobarhet och växthälsa.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 719-22-2
Molekylformel C14H20O2
Molekylvikt (g/mol) 220.312
MDL-nummer MFCD00001601
InChI-nyckel RDQSIADLBQFVMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butyl-p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,6-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,6-di-tert-butylbenzoquinone, 2,6-di-tert-butylquinone, 2,6-di-t-butyl-p-benzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, p-benzoquinone, 2,6-di-tert-butyl, unii-4c9d8l0y0t, 2,6-di tert-butyl benzo-1,4-quinone
PubChem CID 12867
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylcyklohexa-2,5-dien-1,4-dion
LEDER CC(C)(C)C1=CC(=O)C=C(C1=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Smältpunkt 65°C to 69°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1911512
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 220.31
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.