Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butyl-p-benzoquinone |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20O2/c1-13(2,3)10-7-9(15)8-11(12(10)16)14(4,5)6/h7-8H,1-6H3 |
| Formel vikt | 220.1463 |