Läs mer
2,6-Di-Tert-Butyl-P-Cresol, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10550721 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10550721 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10550721 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/1345/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 128-37-0
Smältpunkt 69°C
Färg White
Kokpunkt 265°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C15H24O
MDL-nummer 11644
Kvantitet 500 g
Formel vikt 220.35g/mol
Ångtryck 0.02mbar at 20°C
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .