Läs mer
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, TRC
Produktkod. 30009901
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009901 10 g
17912605 500 mg
17954225 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42948010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-37-0
Molekylformel C15 H24 O
Molekylvikt (g/mol) 220.35
Synonym p-Cresol, 2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol, 2,6-Bis(tert-butyl)-4-methylphenol, 2,6-Di(tert-butyl)hydroxytoluene, 2,6-Di-t-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl phenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methyl-1-hydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresole, 2,6-Di-tert-butyl-p-methylphenol, 2,6-Di-tert-butylcresol, 2,6-Di-tert-butylmethylphenol, 2,6-Ditertbutyl paracresol, 2,6-tert-Butyl-4-methylphenol, 3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene, 3,5-Di-tert-butyl-p-hydroxytoluene, 4-Hydroxy-3,5-di-tert-butyltoluene, 4-Methyl-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 4-Methyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4-Methyl-2,6-ditertbutyl phenol, AO 29, AO 4, AO 4K, AOX 4, AOX 4K, Addiox 1005, Additin RC 1220, Advastab 401, Agidol, Agidol 1, Agidol 1A, Alkofen BP, Antage BHT, Antioxidant 246, Antioxidant 264, Antioxidant 29, Antioxidant 30, Antioxidant 4, Antioxidant 4K, Antioxidant 501, Antioxidant BHT, Antioxidant DBPC, Antioxidant KB, Antioxidant MPJ, Antioxidant OC, Antioxidant T 501, Antox QT, B-NOX BHT-P, BAT, BHT, BHT 264, BHT 501, BHT Swanox, BHT-C, Buks, Butylated hydroxytoluene, CAO 1, CAO 3, Catalin CAO 3, Chemanox 11, DBPC, Dalpac, Deenax, Di-tert-Butyl-4-methylphenol, Di-tert-butyl-p-cresol, Di-tert-butylcresol, Dibunol, Dibutyl paracresol, Dibutylated hydroxytoluene, Dibutylcresol, Dibutylhydroxytoluene, E 321, FG, Grindox BHT, H-BHT, Impruvol, Ionol, Ionol 1, Ionol 330, Ionol BHT, Ionol CP, Ionol K, Ionole, K-NOX-BHT, Kerabit, Lavinix BHT, Lowinox BHT, Lubrizol 817, M 4801, NK-BHT, NSC 6347, Na-Lube AO 220, Naugard BHT, Nipanox, Nipanox BHT, Nocrac 200, Nocrac 2000, Nonox TBC, P 21, P 21 (phenol), PN 01, Parabar 441, Permanax BHT, Popol, Ralox BHT, Selosol H 633, Stavox, Sumilizer BHT, Sumilizer BHT-R, Sustane BHT, Swanox BHT, T 501, T 501 (phenol), T 502A, Tenamene 3, Tenox BHT, Tonarol, Topanol, Topanol BHT, Topanol C, Topanol O, Topanol O-FG, Topanol OC, Topanol OL, Ultranox 226, Vanlube PC, Vanlube PCX, Vanox PC, Vianol, Vulkanox BHT, Vulkanox KB, Yoshinox BHT, o-Di-tert-butyl-p-methylphenol
IUPAC-namn 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol
LEDER Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butylhydroxytoluene
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Formel vikt 220.1827
Procent renhet >95%