Läs mer
2,6-di(tert-butyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 10103304
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10103304 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10163014 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10103304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09883DA
Kemiska identifierare
CAS 585-48-8
Molekylformel C13H21N
Molekylvikt (g/mol) 191.318
MDL-nummer MFCD00006306
InChI-nyckel UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylpyridin
LEDER CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Di(tert-butyl)pyridine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8520g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel (C5H3N[C(CH3)3]2
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.32
Procent renhet 97%