Läs mer
2,6-Di-tert-butylfenol, 98 %
Produktkod. 11403477
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403477 1000 g 1000g
11413477 250 g 250g
11423477 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17244.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206,33 g/mol
Används i stor utsträckning som antioxidant i bränslen, smörjmedel och polymerer. Används som en syntetisk mellanprodukt för framställning av fenoliska antioxidanter med högre molekylvikt. Används som oxidationsinhibitor och stabilisator (t.ex. för bränsle, olja och bensin) och används även i plast och gummi. Används även som mellanprodukt och antioxidant i flygbensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Används
i stor utsträckning som antioxidant i bränslen, smörjmedel och polymerer. Används som en syntetisk mellanprodukt för framställning av fenoliska antioxidanter med högre molekylvikt. Används som oxidationsinhibitor och stabilisator (t.ex. för bränsle, olja och bensin) och används även i plast och gummi. Används även som mellanprodukt och antioxidant i flygbensin.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 0,003g/L. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-39-2
Molekylformel C14H22O
Molekylvikt (g/mol) 206.33
MDL-nummer MFCD00008820
InChI-nyckel DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butylphenol
Smältpunkt 34 °C till 39 °C
Densitet 0.914
Kokpunkt 252 °C till 253 °C
Flampunkt 120 °C (248 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1841887
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 0,003 g/L. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig.
Formel vikt 206.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.