Läs mer
2,6-Di-tert-butylfenol, 98 %
Beskrivning
Används i stor utsträckning som antioxidant i bränslen, smörjmedel och polymerer. Används som en syntetisk mellanprodukt för framställning av fenoliska antioxidanter med högre molekylvikt. Används som oxidationsinhibitor och stabilisator (t.ex. för bränsle, olja och bensin) och används även i plast och gummi. Används även som mellanprodukt och antioxidant i flygbensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
i stor utsträckning som antioxidant i bränslen, smörjmedel och polymerer. Används som en syntetisk mellanprodukt för framställning av fenoliska antioxidanter med högre molekylvikt. Används som oxidationsinhibitor och stabilisator (t.ex. för bränsle, olja och bensin) och används även i plast och gummi. Används även som mellanprodukt och antioxidant i flygbensin.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 0,003g/L. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Di-tert-butylphenol |
| Smältpunkt | 34 °C till 39 °C |
| Densitet | 0.914 |
| Kokpunkt | 252 °C till 253 °C |
| Flampunkt | 120 °C (248 °F) |
| Odör | Fenolliknande |
| Kvantitet | 5000 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1841887 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 20 °C 0,003 g/L. Lösligheten i metanol är nästan genomskinlig. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.