missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,6-Di-tert-butylphenol, 98%

Produktkod. p-7023564
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11413477

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17244.30

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206.33 g/mol

Används i stor utsträckning som antioxidant i bränslen, smörjmedel och polymerer. Används som en syntetisk mellanprodukt för framställning av fenoliska antioxidanter med högre molekylvikt. Används som oxidationsinhibitor och stabilisator (t.ex. för bränsle, olja och bensin) och används även i plast och gummi. Används även som mellanprodukt och antioxidant i flygbensin.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden Används
i stor utsträckning som antioxidant i bränslen, smörjmedel och polymerer. Används som en syntetisk mellanprodukt för framställning av fenoliska antioxidanter med högre molekylvikt. Används som oxidationsinhibitor och stabilisator (t.ex. för bränsle, olja och bensin) och används även i plast och gummi. Används även som mellanprodukt och antioxidant i flygbensin.

Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 0,003g/L. Lösligheten i metanol är nästan transparent.

Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 128-39-2
Molekylformel C14H22O
Molekylvikt (g/mol) 206.33
MDL-nummer MFCD00008820
InChI-nyckel DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butylphenol
Smältpunkt 34°C to 39°C
Densitet 0.914
Kokpunkt 252°C to 253°C
Flampunkt 120°C (248°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1841887
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C 0.003g/L. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 206.33
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,6-Di-tert-butylphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2,6-Di-tert-butylphenol

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.