Läs mer
2,6-di-tert-butylfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10654952 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10654952 1 kg Glasflaska 1kg
10513104 250 g Glasflaska 250g
10398003 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10654952 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 113000010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 128-39-2 | C14H22O | 206.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128-39-2
Molekylformel C14H22O
Molekylvikt (g/mol) 206.33
MDL-nummer MFCD00008820
InChI-nyckel DKCPKDPYUFEZCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylphenol, 2,6-di-t-butylphenol, 2,6-bis tert-butyl phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl phenol, phenol, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, 2,6 di-tert-butylphenol, ethanox 701, isonox 103, ethyl 701, ethyl an 701
PubChem CID 31405
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylfenol
LEDER CC(C)(C)C1=CC=CC(=C1O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Di-tert-butylphenol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 35°C to 38°C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 253°C
Flampunkt 118°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [(CH3)3C]2C6H3OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06, III, 2061
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Formel vikt 206.33
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.