Läs mer
2,6-Di-tert-butylfenol, TRC
Produktkod. 30385555
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30385555 100 mg
1 options
Produktkod. 30385555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494593100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butylphenol
CAS 128-39-2
Molekylformel C14 H22 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Phenol, 2,6-di-tert-butyl- (8CI), 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,6-Bis(tert-butyl)phenol, 2,6-Di-(1,1-Dimethylethyl)phenol, 2,6-Di-t-butylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-4-phenol, 2,6-Di-tert-butylhydroxybenzene, 2,6-Di-tert-butylphenol, 2,6-tert-Butylphenol, AN 701, Agidol 0, Aladdin 1138077, Antioxidant T 502, Ethanox 4701, Ethanox 4733, Ethyl 701, Ethyl AN 701, Hitec 4701, Isonox 103, KY 02, Kerobit TP 26, NSC 49175, Na Lube AO 242, T 502, T 502 (antioxidant)
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-8-7-9-11(12(10)15)14(4,5)6/h7-9,15H,1-6H3
LEDER CC(C)(C)c1cccc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylfenol
Molekylvikt (g/mol) 206.32
Formel vikt 206.1671