Läs mer
2,6-di-tert-butylpyridin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7037138
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 15492098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H55761.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 585-48-8 | C13H21N | 191.318 g/mol
2,6-di-tert-butylpyridin används vid framställning av 2,6-di-tert-butylpyridinhydrotriflat. Det används som en protonrensare för att kontrollera framstegen i den levande polymerisationen av isobuten. Det är associerat med cerric ammoniumnitrat och används vid alfa-enolering av aldehyder. Det är involverat i framställningen av vinyltriflat med användning av polymerbunden 2,6-di-tert-butylpyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-di-tert-butylpyridin används vid framställning av 2,6-di-tert-butylpyridin hydrotriflat. Det används som en protonrensare för att kontrollera framstegen i den levande polymerisationen av isobuten. Det är associerat med cerric ammoniumnitrat och används vid alfa-enolering av aldehyder. Det är involverat i framställningen av vinyltriflat med användning av polymerbunden 2,6-di-tert-butylpyridin.
Löslighet
Blandbar med alkohol, aceton och hexan. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 585-48-8
Molekylformel C13H21N
Molekylvikt (g/mol) 191.318
MDL-nummer MFCD00006306
InChI-nyckel UWKQJZCTQGMHKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-di-tert-butylpyridine, 2,6-di tert-butyl pyridine, 2,6-di-t-butylpyridine, unii-oi9lf0h4mm, 2,6-di-t-butyl pyridine, pyridine, 2,6-bis 1,1-dimethylethyl, oi9lf0h4mm, 2,6-di-tert-butyl pyridine, pyridine, 2,6-di-tert-butyl, pubchem16119
PubChem CID 68510
IUPAC-namn 2,6-ditert-butylpyridin
LEDER CC(C)(C)C1=NC(=CC=C1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Di-tert-butylpyridine
Densitet 0.867
Kokpunkt 100°C to 101°C (23 mmHg)
Flampunkt 71°C (160°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 1 g
Beilstein 125886
Merck Index 14,3036
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,acetone,and hexane. Immiscible with water.
Formel vikt 191.32
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.