Läs mer
2,6-di-tert-butylpyridin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,6-di-tert-Butylpyridine |
| CAS | 585-48-8 |
| Molekylformel | C13H21N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,6-Bis(1,1-dimethylethyl)pyridine, NSC 175805 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N/c1-12(2,3)10-8-7-9-11(14-10)13(4,5)6/h7-9H,1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)C1=NC(C(C)(C)C)=CC=C1 |
| IUPAC-namn | 2,6-dicert-butylpyridin |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.31 |
| Formel vikt | 191.1674 |