Läs mer
2,6-di(trifluormetyl)kinolin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10374672
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10374672 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10374672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM09514DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Di(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
CAS 35877-04-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H5F6NO
MDL-nummer MFCD00276581
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-bis trifluoromethyl-4-hydroxyquinoline, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-di trifluoromethyl quinolin-4-ol, 2,6-bis trifluoromethyl-1h-quinolin-4-one, 2,6-bis trifluoromethyl quinolin-4 1h-one, maybridge1_004924, pubchem5935, 4-quinolinol,2,6-bis trifluoromethyl, 4-quinolinol, 2,6-bis trifluoromethyl, 4-hydroxy-2,6-bis trifluoromethyl quinoline
InChI-nyckel AOGNHURBEDTPIZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=O)C2=CC(=CC=C2N1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,6-bis(trifluormetyl)-lH-kinolin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 281.16
PubChem CID 2736155
Formel vikt 281.15
Procent renhet 97%