Läs mer
2,6-diacetylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10656501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10656501 1 g Glasflaska 1g
10666501 5 g Glasflaska 5g
10125683 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10656501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330860010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-30-2
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00006304
InChI-nyckel BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC-namn 1-(6-acetylpyridin-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-Diacetylpyridine
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 78°C to 82°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C5H3N)(COCH3)2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,dimethylsulfoxide
Formel vikt 163.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Needles or Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.