Läs mer
2,6-diacetylpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471697 1 g 1g
11481697 5 g 5g
11491697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25678.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1129-30-2 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
2,6-Diacetylpyridin används som mellanprodukt i organisk syntes. Det är en föregångare till ligander inom koordinationskemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,6-Diacetylpyridin används som mellanprodukt i organisk syntes. Det är en föregångare till ligander inom koordinationskemi.
Löslighet
Löslig i vatten, kloroform och DMSO.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1129-30-2
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00006304
InChI-nyckel BEZVGIHGZPLGBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diacetylpyridine, 1,1'-pyridine-2,6-diyl diethanone, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethanone, pyridine-2,6-diacetyl, 2,6-diacetyl pyridine, 1-6-acetyl-pyridin-2-yl-ethanone, ethanone, 1,1'-2,6-pyridinediyl bis, 1-6-acetylpyridin-2-yl ethan-1-one, 2,6diacetylpyridine, pubchem3144
PubChem CID 70790
IUPAC-namn 1-(6-acetylpyridin-2-yl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(=N1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Diacetylpyridine
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform,and DMSO.
Formel vikt 163.18
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.