Läs mer
2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 2,6-Diamino-1-methyl-4(1H)-pyrimidinone |
| CAS | 51093-34-6 |
| Molekylformel | C5H8N4O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | NSC 618274 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O/c1-9-3(6)2-4(10)8-5(9)7/h2H,6H2,1H3,(H2,7,8,10) |
| LEDER | CN1C(=CC(=O)N=C1N)N |
| IUPAC-namn | 2,6-diamino-1-methylpyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.14 |
| Formel vikt | 140.0698 |