missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Alfa Aesar™ 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine, 97%

Produktkod. 11314446
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314446 250 mg 250mg
11304446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11314446 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer L20035.MD
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 737000-87-2
Molekylformel C6H5F4N3
Molekylvikt (g/mol) 195.12
MDL-nummer MFCD08687525
InChI-nyckel PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
PubChem CID 7578202
IUPAC-namn 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-2,6-diamine
LEDER NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Smältpunkt 70°C to 72°C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2811
Formel vikt 195.12
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.