Läs mer
2,6-diamino-3-fluoro-4-(trifluormetyl)pyridin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10636240
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10636240 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10636240 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00151DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 6-diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
CAS 737000-87-2
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5F4N3
MDL-nummer MFCD08687525
Kvantitet 1 g
Synonym 2,6-diamino-3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 3-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-2,6-diamine, acmc-20ao9j, 2,6-pyridinediamine,3-fluoro-4-trifluoromethyl
InChI-nyckel PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=NC(N)=C(F)C(=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-fluor-4-(trifluormetyl)pyridin-2,6-diamin
Molekylvikt (g/mol) 195.12
PubChem CID 7578202
Formel vikt 195.12
Procent renhet 97%